Learn More
Fisherbrand™ Refroidisseur / recycleur Isotemp III™, 230 V / 50 Hz
Code produit 11356641 Tous les produits Fisherbrand Produits
Change view
Click to view available options
Type de pompe:
PD1 (pompe à déplacement positif)
PD2 (pompe à déplacement positif)
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de pompe unitSize
11356641 PD2 (pompe à déplacement positif) 1 pièce
11346641 PD1 (pompe à déplacement positif) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11356641
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Une gamme compacte de refroidisseurs / recycleurs réfrigérés.
  • Contrôleur numérique intuitif pour une simplicité d’utilisation
  • Manomètre sur le panneau avant pour une meilleure visibilité de la pression d’application
  • Alarmes de température haute et basse
Voyants lumineux du contrôleur :
  • Indiquent lorsque l’unité est en cours de refroidissement
  • Indiquent lorsque le point de consigne est modifié
  • Indiquent lorsque les limites de températures haute et basse sont modifiées ou dépassées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Température ambiante +10°C à +35°C
Capacité (métrique) 19 l
Puissance de refroidissement 1900 W
Type de pompe PD2 (pompe à déplacement positif)
Gamme de températures -10°C à +30°C
Modèle Isotemp III
Capacité de la pompe 9,4 L/min
Réfrigérant R134A
Stabilité de la température ± 0,5°C
Dimensions (L x l x H) 584.2 x 431.8 x 711.2 mm
Poids (métrique) 72.6 kg