Learn More
Fisherbrand™ Congélateur-coffre ULT de série Isotemp IUE
Code produit 17714579 Tous les produits Fisherbrand Produits
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
85 l
360 L
566 l
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
17714579 360 L 1 pièce
17704579 85 l 1 pièce
17724579 566 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17714579
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Les congélateurs-coffres ultra-basse température de série Fisherbrand IUE, dotés de la technologie H-drive, sont proposés en trois capacités, ce qui permet d’optimiser la capacité de stockage de 3 645 à 21 600 flacons de 2 ml. La série IDE est une solution durable et fiable offrant une sécurité optimale des échantillons et des économies opérationnelles optimales pour chaque laboratoire.
  • Le Centre d’information H-drive (HIC) associe une température facile à lire à des boutons tactiles capacitifs simples dans un écran de 2,12 cm
  • Trois capacités (85, 360 et 566 L) pour répondre à une variété de besoins de stockage et de spécifications d’encombrement du laboratoire
  • Confort amélioré pour le client grâce à une nouvelle poignée ergonomique, un écran à contraste élevé facile à lire et un espace de travail supplémentaire pratique
  • Compatibles avec la plupart des systèmes de racks, y compris une gamme complète de racks Thermo Scientific™ pour boîtes, microplaques, Thermo Scientific™ Matrix™ et tubes Nunc™ Cryobank™
  • Fonctions de sécurité comprenant des réglages d’alarme et des portes verrouillables
  • Coûts liés au CVC réduits grâce à une émission de chaleur dans l’environnement moins importante
  • Des réfrigérants naturels et une isolation en mousse de polyuréthane avec des agents de soufflage à zéro potentiel de réchauffement climatique assurent la conformité de cette série à la politique des nouvelles alternatives significatives (Significant New Alternatives Policy [SNAP]) de l’Environmental Protection Agency (Agence américaine de protection de l’environnement), aux normes en matière de gaz fluorés de l’Union européenne ainsi qu’à d’autres normes environnementales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Congélateur-coffre ULT
Capacité (métrique) 360 L
Gamme de températures -50° C à -86° C
Modèle de porte Solide horizontal
No. of Doors 1
Matériau de la hotte Acier laminé à froid
Isolation Mousse en polyuréthane
Intérieur Acier inoxydable
Finition externe Acier peint
Certifications/Conformité UL, CE
Modèle Coffre, IUEC25286FV
Affichage Bouton tactile HIC
Roulettes 4
Type de condenseur Refroidissement par air
Type de contrôle Interface utilisateur tactile capacitive
À utiliser avec (équipement) Sauvegarde LN2 en option, sauvegarde CO2, enregistreur graphique
Ports Un orifice de port
Garantie Garantie pièces et main-d’œuvre de 3 ans, 5 ans sur les pièces du compresseur uniquement
Dégivrage Manuel
Couvercle Levage d’une seule main
Options de surveillance Alarme, enregistreur
Sécurité d’accès Serrure
Enregistreur graphique En option
Sorties de données RS485, 4-20 mA, contacts secs, USB
Modes de fonctionnement Utilisation standard
Protection des points de consigne Identification unique
Systèmes de secours CO2 ou LN2 en option
Connectivité En option
Compatibilité avec Smart View Compatibilité avec Smart View
Ampérage 5,2 A
Type de bouchon UE
Tension 230 V
Fréquence 50/60 Hz
Phase Simple
Consommation d’énergie 8,5 kWh/jour
Compresseur Lecteur H
Réfrigérant Mélange R290 / R170+R290
Capacité 63 Standard 61 cm (2 pi) Boîtes