Learn More
Fisherbrand™ Bains-marie à circulation réfrigérés et chauffants Isotemp™ R28 : 6,8-8,6 L, 230 V/50 Hz
Code produit 11306651 Tous les produits Fisherbrand Produits
Change view
Click to view available options
Gamme de températures:
-28 °C à +200 °C
-28°C à +100°C
–28°C à +150°C
Modèle:
Isotemp 4100 R28
Isotemp 5150 R28
Isotemp 6200 R28
Type de pompe:
Aspirante et foulante
Foulante
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Gamme de températures Modèle Type de pompe unitSize
11306651 –28°C à +150°C Isotemp 5150 R28 Foulante 1 pièce
11386641 -28°C à +100°C Isotemp 4100 R28 Foulante 1 pièce
11346651 -28 °C à +200 °C Isotemp 6200 R28 Aspirante et foulante -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11306651
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Includes
  • Tuyaux de circulation externe avec raccords de 8 et 12 mm
  • Pinces d’alimentation et de retour
  • Protections pour espace de travail
Pour applications de laboratoire et industrielles.
Le modèle surbaissé facilite l’accès au bain lorsque la hauteur du comptoir de laboratoire constitue un problème. Les cuves en acier inoxydable sans soudure garantissent leur durabilité et leur facilité de nettoyage. Le système de réfrigération robuste garantit le refroidissement rapide des échantillons et des applications. La mesure parfaitement réglée de la réfrigération permet une excellente stabilité thermique en toutes circonstances.
  • Tous les drains des bains sont situés à l’avant de l’unité et disposent d’une vanne intégrée
Éco-conseil : Pour les applications les moins exigeantes, la consommation électrique peut être réduite en utilisant le mode économie d’énergie.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Puissance de refroidissement 500 W
Type de pompe Foulante
Gamme de températures –28°C à +150°C
Capacité de chauffage 1,2 kW
Pression max. 17 L/min ; 310 mbar
Modèle Isotemp 5150 R28
Stabilité de la température ±0,05°C
Poids (impériale) 78,9 lb
Poids (métrique) 35,8 kg
Tension 230 V
Fréquence 50 Hz