Learn More
Fisherbrand™ Refroidisseurs à recirculation Isotemp™ I, pompe PD-1, 230 V/50 Hz
Code produit 11396631 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Puissance de refroidissement:
600 W (à +20°C :)
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Puissance de refroidissement Conditionnement
11396631 600 W (à +20°C :) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11396631
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4015.00€
    3263.35€ / 1 pièces
    Économisez 751.65€
    18% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Une gamme compacte de refroidisseurs / recycleurs réfrigérés
  • Contrôleur numérique intuitif pour une simplicité d’utilisation
  • Manomètre sur le panneau avant pour une meilleure visibilité de la pression d’application
  • Alarmes de température haute et basse
  • Voyants lumineux du contrôleur : indiquent lorsque l’unité est en cours de refroidissement ; 
  • Indiquent lorsque le point de consigne est modifié
  • Indiquent lorsque les limites de températures haute et basse sont modifiées ou dépassées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 9,5 l
Puissance de refroidissement 600 W (à +20°C :)
Type de pompe PD1 (pompe à déplacement positif)
Gamme de températures 10°C à 30°C
Modèle Isotemp I
Capacité de la pompe 5,3 L/min (à 4,1 bar)
Réfrigérant R134A
Stabilité de la température ± 0,1°C
Dimensions (L x l x H) 604,5 x 355,6 x 584,2 mm
Tension 230 V