Learn More
Fisherbrand™ Congélateurs réglés à usage général de la série Isotemp
Tous les produits Fisherbrand Traceable ProduitsDescription
- Isotemp™ Les congélateurs à très basse température combinent fiabilité et performances avec un fonctionnement efficace et des caractéristiques innovantes.
- Ils sont construits à l’aide d’une plateforme de technologie avancée, d’une réfrigération, de contrôles par microprocesseur et d’une fabrication de haute qualité.
- Performances
- Récupération maximale de la température : Variation de température de pointe réduite/faible et récupération rapide de la porte ouverte
- environnement laboratoire plus confortable : Faible niveau de bruit (comme votre réfrigérateur à la maison2)
- Efficacité opérationnelle : réduction de la consommation d’énergie et des coûts de CVF
- Convivialité
- Porte à une seule main
- Cinq compartiments internes (avec des portes)
- grand écran de température avec contrôle tactile ;
- Paramètres et contrôles centralisés avec batterie de secours
- Alarmes, mot de passe de sécurité et portes compatibles avec tachymètre
- Accès facile à l’ensemble filtre/grille (nettoyage et entretien)
- Durabilité
- Fabriqués dans un établissement primé ne générant aucun déchet en décharge
- Les réfrigérants à base d’carbonates naturels et à base d’carbonates verts permettent d’améliorer les performances et d’augmenter la fiabilité avec un faible GWP et une ODP nulle
- Respectueux de l’environnement : isotherme en mousse soufflée à l’eau ; conforme aux réglementations EMA et F-Gas de l’UE
- Fonctions supplémentaires
- Sorties analogiques standard RS-485, 4-20 mA et contacts secs inclus
- Batterie de secours pour le tableau de contrôle (interruptions de l’alimentation)
- quatre capacités ; Tension universelle
- Aucune configuration requise
- Garantie
- 5 ans pièces et main-d’œuvre
Spécification
Spécification
| Type | Congélateur ultra-basse température |
| Capacité (impériale) | 24,0 cu pi. |
| Capacité (métrique) | 682 l |
| Gamme de températures | -50° C à -86° C |
| Modèle de porte | Extérieur (1), Interne (5) |
| No. of Doors | 1 |
| Matériau de la hotte | Acier peint résistant aux rayures |
| Matériau de la cuve | Acier laminé à froid |
| Isolation | Panels d’isolement sous vide (VIP) et mousse de polyuréthane gonflée à l’eau (conforme à la norme SNAP) |
| Finition externe | Acier peint laminé à froid |
| Afficher plus |