Learn More
Fisherbrand™ Congélateurs réglés à usage général de la série Isotemp
Code produit p-200109736 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Ampérage:
4,1 A
Capacité (métrique):
549 l
682 l
815 l
Type de prise:
UE
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Ampérage Capacité (métrique) Type de prise Conditionnement
30243886 4,1 A 549 l UE 1 pièce
30243884 4,1 A 682 l UE 1 pièce
30243885 4,1 A 815 l UE 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30243886
Add to basket
Edge
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Isotemp™ Les congélateurs LT associent fiabilité et performance à un fonctionnement efficace et aux fonctionnalités innovantes.
  • Isotemp™ Les congélateurs à très basse température combinent fiabilité et performances avec un fonctionnement efficace et des caractéristiques innovantes.
  • Ils sont construits à l’aide d’une plateforme de technologie avancée, d’une réfrigération, de contrôles par microprocesseur et d’une fabrication de haute qualité.
  • Performances
  • Récupération maximale de la température : Variation de température de pointe réduite/faible et récupération rapide de la porte ouverte
  • environnement laboratoire plus confortable : Faible niveau de bruit (comme votre réfrigérateur à la maison2)
  • Efficacité opérationnelle : réduction de la consommation d’énergie et des coûts de CVF
  • Convivialité
  • Porte à une seule main
  • Cinq compartiments internes (avec des portes)
  • grand écran de température avec contrôle tactile ;
  • Paramètres et contrôles centralisés avec batterie de secours
  • Alarmes, mot de passe de sécurité et portes compatibles avec tachymètre
  • Accès facile à l’ensemble filtre/grille (nettoyage et entretien)
  • Durabilité
  • Fabriqués dans un établissement primé ne générant aucun déchet en décharge
  • Les réfrigérants à base d’carbonates naturels et à base d’carbonates verts permettent d’améliorer les performances et d’augmenter la fiabilité avec un faible GWP et une ODP nulle
  • Respectueux de l’environnement : isotherme en mousse soufflée à l’eau ; conforme aux réglementations EMA et F-Gas de l’UE
  • Fonctions supplémentaires
  • Sorties analogiques standard RS-485, 4-20 mA et contacts secs inclus
  • Batterie de secours pour le tableau de contrôle (interruptions de l’alimentation)
  • quatre capacités ; Tension universelle
  • Aucune configuration requise
  • Garantie
  • 5 ans pièces et main-d’œuvre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Type Congélateur ultra-basse température
Capacité (impériale) 19,4 pi3
Capacité (métrique) 549 l
Gamme de températures -50° C à -86° C
Modèle de porte Extérieur (1), Interne (5)
No. of Doors 1
Matériau de la hotte Acier peint résistant aux rayures
Matériau de la cuve Acier laminé à froid
Isolation Panels d’isolement sous vide (VIP) et mousse de polyuréthane gonflée à l’eau (conforme à la norme SNAP)
Finition externe Acier peint laminé à froid
Étagères 4 réglages
Certifications/Conformité Coformité UL (Canada-États-Unis), CE, ENERGYSTAR, EPA SNAP
Modèle Vertical
Affichage Écran à 7 semaines avec boutons d’écran tactile réactif
Roulettes 4 roulettes verrouillables 360°
Ports 2 ports d’accès arrière
Gamme de produits Suite ISO
Garantie La garantie varie selon les pays, contactez-nous pour de plus amples informations.
Dégivrage Manuel
Eau réfrigérée Non disponible
Dimensions (P x l x H) extérieures 37,2 x 28,3 x 78,0 pouces (94,4 x 71,9 x 198,1 cm)
Dimensions (P x l x H) intérieures 28,3 x 23,1 x 51,2 po (71,9 x 58,7 x 130,0 cm)
Options de surveillance Alarmes sonores et visuelles à haute et basse température
Sécurité d’accès Verrouillage
Protection des points de consigne Contrôle d’accès par mot de passe
Systèmes de secours CO2 ou LN2 facultatif, installation sur site
Ampérage 4,1 A
Type de prise UE
Tension 100/230 V
Alimentation électrique 100/230 V, 50/60 Hz
Phase Simple
Concept écologique ENERGY STAR
Compensation de tension ± 10 %
Capacité en flacons 40,000 x 2 mL
Compresseur Vitesse variable
Réfrigérant R290 (1re étape), mélange R170 + R290 (2e étape)
Capacité du portoir 16