Learn More
Fisherbrand™ Bains-marie à agitation Isotemp™
Code produit 15335887 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
15 L (4.0 GAL)
27 L (7.1 GAL)
Modèle:
Isotemp SWB 15
Isotemp SWB 27
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Modèle Conditionnement
15335887 27 L (7.1 GAL) Isotemp SWB 27 1 pièce
15325887 15 L (4.0 GAL) Isotemp SWB 15 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15335887
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3285.00€
    2411.35€ / 1 pièces
    Économisez 873.65€
    26% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Dotés d’une capacité pouvant atteindre 27 litres (7 gallons), les bains-marie à agitation disposent d’une commande numérique intuitive et sont faciles à utiliser.
Avec une capacité allant jusqu’à 27 litres Fisher Scientific™ Isotemp™ les bain-marie à secouer sont dotés d’un contrôle numérique interactif et sont faciles à utiliser. Ces bains-marie à agitation polyvalents peuvent être utilisés à travers un large éventail d’applications de sciences de la vie et d’AQ/CQ. Faites confiance aux outils dotés d’une technologie, de fonctionnalités et d’options de pointe pour obtenir la combinaison idéale de performances, de facilité d’utilisation et de fiabilité.
  • Conception sans bobine pour un nettoyage et un entretien faciles du bain
  • Optimisation de la planification grâce aux minuteurs
  • Permettent d’éviter la surchauffe et l’endommagement du bain grâce à une protection en cas de niveau de liquide insuffisant
  • Enregistrement pratique des paramètres couramment utilisés grâce aux préréglages de température et de vitesse d’agitation
  • Nouvelles alarmes sonores
  • Fonctionnement et surveillance faciles grâce à un affichage graphique basé sur des icônes
  • Compatibles avec du matériel de laboratoire plus haut grâce au nouveau couvercle à charnière et une plus grande hauteur
  • Dotés du moteur et de la pompe d’agitateur nouvelle génération
ALERTE:  Cet appareil possède une prise de type N5-20 (et non N5-15). Elle nécessite une prise de 20 A.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau de la cuve Acier inox 304
Type de contrôleur Numérique
Capacité (métrique) 27 L (7.1 GAL)
Certifications/Conformité UL, CE, FDA classe I
Gamme de températures Temp. amb +5°C à 100°C
Type Bain vibrant
Affichage LCD monochrome
Capacité de chauffage 1500 w
Comprend Couvercle à pignon en acier inox, plateau d’agitation
Matériau Acier laminé à froid avec revêtement en poudre d’époxy
Modèle Isotemp SWB 27
Type de prise N5-20. (Nécessite une prise de 20 A.)
Préréglages de la température 3
Stabilité de la température ± 0,1°C
Uniformité de la température ± 0,05°C
Dimensions (L x l x H) 15.5 x 36.9 x 9.8 po (394 x 938 x 249 mm)
Alimentation électrique 100/115 V 200/230 V 50/60 Hz
Ampérage 11.2-13.1 / 5.4-6.3 (120/230 V)