Learn More
Fisherbrand™ Agitateur Isotemp™
Code produit 15333538 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau de la plaque supérieure:
Céramique
Tension:
230 V
Zone de surface de plaque supérieure (impériale):
10,25 × 10,25 in
4,25 x 4,25 in
7,25 × 7,25 in
Type de prise:
UE
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau de la plaque supérieure Tension Zone de surface de plaque supérieure (impériale) Type de prise Conditionnement
15333538 Céramique 230 V 10,25 × 10,25 in UE 1 pièce
15363508 Céramique 230 V 4,25 x 4,25 in UE 1 pièce
15333518 Céramique 230 V 7,25 × 7,25 in UE 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15333538
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    467.00€
    327.08€ / 1 pièces
    Économisez 139.92€
    29% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Bénéficiez d'un contrôle précis de l'agitation et d'une sécurité exceptionnelle pour vos protocoles de routine. Disponible en trois tailles, offrant une flexibilité allant des analyses chimiques à l'échelle micrométrique aux opérations de production.
Bénéficiez d’un contrôle d’agitation précis et de performances de sécurité exceptionnelles pour vos protocoles de routine. Disponible en trois tailles, offrant la flexibilité pour fonctionner en chimies micro-échelle autant qu’en production.
Une technologie avancée
  • Agitation à faible vitesse, contrôle de vitesse homogène et couplage magnétique puissant
Une conception souple et robuste
  • Choix de plaque supérieure en céramique ou en aluminium
  • La conception d’affichage surélevé protège l’électronique contre les éclaboussures
  • Pare-éclaboussures de protection en option
  • Des tailles variables pour différents des volumes d’échantillons différents
  • Comprend un barreau d’agitation
  • UE& Prise britannique
Certifications
cCSAus (modèles 100-120 V), CE (modèles 230 V)
Compliance
Conformes RoHS
Garantie
Trois ans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Vitesse 50 à 1 500 tr/min
Matériau de la plaque supérieure Céramique
Tension 230 V
Dimensions (L x l x H) 16,2 × 11,3 × 4 in (41,1 × 28,7 × 10,2 cm)
Zone de surface de plaque supérieure (impériale) 10,25 × 10,25 in
Zone de surface de plaque supérieure (métrique) 26 × 26 cm
Alimentation électrique 230 V, 50/60 Hz
Fréquence 50/60 Hz
Type de prise UE
Description Agitateur