Description
Bénéficiez d’un contrôle d’agitation précis et de performances de sécurité exceptionnelles pour vos protocoles de routine. Disponible en trois tailles, offrant la flexibilité pour fonctionner en chimies micro-échelle autant qu’en production.
Une technologie avancée
- Agitation à faible vitesse, contrôle de vitesse homogène et couplage magnétique puissant
Une conception souple et robuste
- Choix de plaque supérieure en céramique ou en aluminium
- La conception d’affichage surélevé protège l’électronique contre les éclaboussures
- Pare-éclaboussures de protection en option
- Des tailles variables pour différents des volumes d’échantillons différents
- Comprend un barreau d’agitation
- UE& Prise britannique
Certifications
cCSAus (modèles 100-120 V), CE (modèles 230 V)
Compliance
Conformes RoHS
Warranty
Trois ans
Specifications
Specifications
| Vitesse | 50 à 1 500 tr/min |
| Matériau de la plaque supérieure | Céramique |
| Capacité | 1 L |
| Tension | 230 V |
| Dimensions (L x l x H) | 10 × 5 × 3,6 in (25,4 × 12,7 × 9,1 cm) |
| Zone de surface de plaque supérieure (impériale) | 4,25 x 4,25 in |
| Zone de surface de plaque supérieure (métrique) | 10,8 x 10,8 cm |
| Alimentation électrique | 230 V, 50/60 Hz |
| Fréquence | 50/60 Hz |
| Type de prise | UE |
| Show More |