Learn More
Fisherbrand™ Congélateur ultra-basse température Isotemp™
Code produit 17426432 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (impériale):
14,9 pied cube
19,4 pi3
28,8 pi3
Modèle:
Vertical, IUE30086FV
Vertical, IUE40086FV
Vertical, IUE50086FV
Vertical, IUE60086FV
Tension:
230 V
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (impériale) Modèle Tension Conditionnement
17426432 14,9 pied cube Vertical, IUE30086FV 230 V 1 pièce
16647352 19,4 pi3 Vertical, IUE40086FV 230 V 1 pièce
17436432 - Vertical, IUE50086FV 230 V 1 pièce
16657352 28,8 pi3 Vertical, IUE60086FV 230 V 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17426432
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10215.00€
    8274.63€ / 1 pièces
    Économisez 1940.37€
    18% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 28-01-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le congélateur à ultra-basse température Fisherbrand™ Isotemp™ est fiable pour les applications de stockage avec des fonctions d’économie d’énergie et d’espace.
Description Fisher
Isotemp Les congélateurs °à ultra-basse température (-80 °C) constituent une solution durable et fiable offrant une sécurité optimale des échantillons et des économies opérationnelles pour tous les laboratoires. L’isolation du panneau de vide offre une capacité de stockage maximale dans un encombrement réduit.
Performances
  • La technologie des hydrocarbures permet de réaliser jusqu'à 25 % d'économies d'énergie par rapport aux congélateurs à très basse température utilisant des fluides frigorigènes classiques (1) et réduit les contraintes sur les systèmes d'exploitation, ce qui garantit une fiabilité exceptionnelle.
  • Conçu pour une récupération rapide après ouverture de la porte pour optimiser la protection de l’échantillon
  • Seule la sortie audio de 53 dBA permet d’utiliser les unités en laboratoire
Convivialité
  • Le centre d’informations à écran tactile est simple et facile à utiliser.
  • Fonctions de sécurité comprenant les réglages d’alarme et les portes compatibles avec les cadenas
  • Compatibles avec la plupart des systèmes de rack
Durabilité
  • Fabriqués dans un établissement primé ne générant aucun déchet en décharge
  • Des réfrigérants naturels et une isolation en mousse expansée à l'eau, ce qui rend le Isotemp Série conforme aux normes F-Gaz de l'Union européenne
Garantie
  • Deux ans pour les pièces et main d’œuvre, plus extension de 2 ans pour les pièces du compresseur uniquement
Notes de bas de page : (1) Données internes comparant 11,2 kWh/jour à UXF600 = 14,9 kWh/jour. Données enregistrées
Garantie
2 ans pour les parties et la main-d’œuvre + 2 ans supplémentaires. parties du comprimé
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Congélateur à ultra-basse température, vertical
Capacité (impériale) 14,9 pied cube
Capacité (métrique) 422 L
Gamme de températures -50° C à -86° C
Capteur Sonde RTD
Stabilité de la température 5,9°C
No. of Doors 5 (Intérieur)
Matériau de la hotte Acier laminé à froid
Isolation Vide, mousse
Intérieur Acier peint
Finition externe Acier peint
Étagères 4 réglages
Modèle Vertical, IUE30086FV
Affichage Capacité tactile capacitive
Roulettes 4
Couleur Gris
Type de condenseur Refroidissement par air
À utiliser avec (application) Stockage à long terme
Ports 2
Durée de vie type 10 ans
Garantie
US : 2 ans, pièces et main d’œuvre + plus extension de 2 ans pour les pièces du compresseur
CA : Garantie standard de 5 ans
Dégivrage Manuel
Dégagement min. 6 in
Dimensions (P x l x H) extérieures 97,7 x 58,4 x 198,1 cm (38,46 x 22,99 x 77,99 in)
Profondeur (impériale) extérieure 38,46 in
Profondeur (métrique) extérieure 97,7 cm
Hauteur (impériale) extérieure 77,99 in
Hauteur (métrique) extérieure 198,1 cm
Largeur (impériale) extérieure 22,99 in
Largeur (métrique) extérieure 58,4 cm
Options de surveillance Alarmes sonores et visuelles à haute et basse température
Protection des points de consigne Oui
Ampérage 5,6 A
Disjoncteur Oui
Type de prise UE
Tension 230 V
Alimentation électrique 230 V/50 Hz
Fréquence 50 Hz
Phase 1
Consommation d’énergie 9,6 kWh/jour
Compresseur 2 étages
Réfrigérant Mélange R290/R170 + R290
Capacité Boîtes de 2 po (300)