Learn More
Eppendorf™ IsoTherm-System™
Code produit 10343771 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Récipients de 0.5 ml
Tubes de 0,5 ml
Tubes de 1,5/2,0 ml
Type:
Ensemble IsoSafe et IsoPack
Gamme de températures:
–21°C
0C
Conditionnement:
1 pièce
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Type Gamme de températures unitSize
10343771 Récipients de 0.5 ml Ensemble IsoSafe et IsoPack 0C 1 pièce
10202271 Tubes de 1,5/2,0 ml Ensemble IsoSafe et IsoPack 0C 1 pièce
10579291 Tubes de 1,5/2,0 ml Ensemble IsoSafe et IsoPack 0C 1 pièce
10459072 Récipients de 0.5 ml Ensemble IsoSafe et IsoPack –21°C 1 pièce
10798551 Tubes de 0,5 ml Ensemble IsoSafe et IsoPack –21°C 1 pièce
10613751 Récipients de 0.5 ml Ensemble IsoSafe et IsoPack 0C 1 pièce
10604311 Tubes de 1,5/2,0 ml Ensemble IsoSafe et IsoPack –21°C -
10018550 Tubes de 1,5/2,0 ml Ensemble IsoSafe et IsoPack –21°C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 10343771 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 3880000160
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Utilisé comme barre enzymatique pour éviter l’inactivation des enzymes, ainsi que pour la préparation d’échantillons PCR*, le transport d’échantillons et la décongélation lente d’échantillons congelés.
  • Peut contenir 24 tubes (tubes à centrifuger Safe-Lock de 0,5 ml/1,5 ml/2,0 ml ou tubes à bouchon à vis Safe-Twist de 1,7 ml)
  • IsoPack™ (bloc réfrigérant) blanc pour 0°C et bleu pour -21°C, refroidi à une température de réfrigération dans le compartiment de congélation
  • Durées isothermes de >6 h (0°C, blanc) et >3 h (-21°C, bleu)
  • Plus de bains de glace fondante (danger de contamination)
  • Tous les composants du système peuvent être utilisés séparément
  • Les racks sont empilables, autoclavables, marquables, flottants et peuvent être centrifugés dans un rotor de plaque de microtitration Spécialisé dans le refroidissement efficace et continu des échantillons à -21°C ou 0°C pendant plusieurs heures.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Ensemble IsoSafe et IsoPack
Capacité (métrique) 0.5 ml
Gamme de températures 0C
À utiliser avec (équipement) Récipients de 0.5 ml