Learn More
Isothiazol-3(2H)-one, TRC
Code produit 30403630
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30403630 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30403630 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI917620500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Isothiazol-3(2H)-one
CAS 1003-07-2
Formule moléculaire C3 H3 N O S
Quantité 500 mg
Synonyme 4-Isothiazolin-3-one (7CI,8CI), 1,2-Isothiazole-3-one, 1,2-Thiazol-3-one, 3-Hydroxyisothiazole, 3-Isothiazolol, 3-Isothiazolone, 3-Oxo-2,3-dihydroisothiazole, A 01, Duo Mei Jing, Ebotec aqua, GT 2060, GY 506, Isothiazolin-3-one, Isothiazolinone, NSC 93489, PT 490, Xarcin AB
Formule InChI InChI=1S/C3H3NOS/c5-3-1-2-6-4-3/h1-2H,(H,4,5)
SMILES O=C1NSC=C1
Nom IUPAC 1,2-thiazol-3-one
Poids moléculaire (g/mol) 101.127
Poids de la formule 100.9935