Learn More
Isothiazole, TRC
Code produit 30394304
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30394304 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30394304 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI9176055G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Isothiazole
CAS 288-16-4
Formule moléculaire C3 H3 N S
Quantité 5 g
Synonyme 1,2-Thiazole, 2-Azathiophene
Formule InChI InChI=1S/C3H3NS/c1-2-4-5-3-1/h1-3H
SMILES c1cnsc1
Nom IUPAC 1,2-thiazole
Poids moléculaire (g/mol) 85.13
Poids de la formule 84.9986