Learn More
Isothiazole, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Isothiazole |
| CAS | 288-16-4 |
| Formule moléculaire | C3 H3 N S |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | 1,2-Thiazole, 2-Azathiophene |
| Formule InChI | InChI=1S/C3H3NS/c1-2-4-5-3-1/h1-3H |
| SMILES | c1cnsc1 |
| Nom IUPAC | 1,2-thiazole |
| Poids moléculaire (g/mol) | 85.13 |
| Poids de la formule | 84.9986 |