Learn More
Isouramil, TRC
Code produit 30004545
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
Conditionnement:
10mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30004545 25 mg 25mg
17984965 10 mg 10mg
17932775 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30004545 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI91822525MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3914-34-9
Formule moléculaire C4H5N3O3
Poids moléculaire (g/mol) 143.1
Synonyme 5,6-Dihydroxycytosine, 6-Amino-5-hydroxy-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione, 6-Aminoisobarbituric Acid;
Nom IUPAC 6-amino-5-hydroxy-1H-pyrimidine-2,4-dione
SMILES NC1=C(O)C(=O)NC(=O)N1
Spécification
Nom chimique ou matériau Isouramil
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C4H5N3O3/c5-2-1(8)3(9)7-4(10)6-2/h8H,(H4,5,6,7,9,10)
Poids de la formule 143.0331
Pourcentage de pureté >95%