Learn More
Isovaléraldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11438860
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Conditionnement:
100mL
250mL
500mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11438860 100 mL 100mL
11454187 250 mL 250mL
11448860 500 mL 500mL
11444187 1000 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11438860 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A19640.AE
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 590-86-3 | C5H10O | 86.13 g/mol
Isovaleraldehyde acts as a reagent in the preparation of active pharmaceutical ingredient (API) products. It serves as an internal standard for the determination of wine aroma carbonyl compounds with 5-8 carbon atoms. Further, it is utilized as a standard to evaluate the quality of olive oils by headspace solid-phase microextraction-gas chromatography using flame ionization detection and multivariate analysis. In addition to this, it is employed to enhance the taste and odor of the food.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’isovaléraldéhyde agit comme réactif dans la préparation de produits pharmaceutiques actifs (API). Il sert de norme interne pour la détermination des composés carbonylés à arôme de vin avec des atomes de carbone 5-8. De plus, il est utilisé comme norme pour évaluer la qualité des huiles d’olive par chromatographie en phase gazeuse-microextraction sur phase solide par espace de tête à l’aide de la détection par ionisation de flamme et de l’analyse multivariée. En outre, il est utilisé pour améliorer le goût et l’odeur de la nourriture.
Solubilité
Miscible avec de l’alcool et de l’éther diéthylique. Légèrement miscible avec de l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière et à l’air. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts, les bases, les matériaux alcalins et les agents réducteurs. Stocker dans un endroit frais.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 590-86-3
Formule moléculaire C5H10O
Poids moléculaire (g/mol) 86.13
Numéro MDL MFCD00007014
Clé InChI YGHRJJRRZDOVPD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isovaleraldehyde, 3-methylbutyraldehyde, isopentaldehyde, isovaleral, isovalerylaldehyde, isoamylaldehyde, butanal, 3-methyl, isopentanal, beta-methylbutanal, isovaleric aldehyde
CID PubChem 11552
ChEBI CHEBI:16638
Nom IUPAC 3-méthylbutanal
SMILES CC(C)CC=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Isovaleraldehyde
Point de fusion -51°C
Densité 0.8
Point d’ébullition 91°C to 93°C
Point d’éclair −1°C (30°F)
Odeur Fruit-like
Indice de réfraction 1.3882
Quantité 100 mL
Numéro UN UN2058
Beilstein 773692
Sensibilité Air Sensitive
Merck Index 14,5229
Informations sur la solubilité Miscible with alcohol and diethyl ether. Slightly miscible with water.
Poids de la formule 86.13
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Isovaleraldehyde
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Isovaleraldehyde