Learn More
Isovaléramide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11322866
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11322866 25 g 25g
11312866 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11322866 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L09072.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 541-46-8 | C5H11NO | 101.149 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 541-46-8
Formule moléculaire C5H11NO
Poids moléculaire (g/mol) 101.149
Numéro MDL MFCD00014807
Clé InChI SANOUVWGPVYVAV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isovaleramide, butanamide, 3-methyl, 3-methylbutyramide, isovaleric amide, isopentanamide, beta-methylbutyramide, isovaleric acid amide, unii-9cp4kb634m, isovaleramide usan, .beta.-methylbutyramide
CID PubChem 10930
Nom IUPAC 3-méthylbutanamide
SMILES CC(C)CC(=O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Isovaleramide
Point de fusion 134°C to 138°C
Point d’ébullition 232°C
Quantité 25 g
Beilstein 1740789
Merck Index 14,5230
Poids de la formule 101.15
Pourcentage de pureté 98%