Learn More
Isovaleric Acid, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Isovaleric Acid |
| CAS | 503-74-2 |
| Formule moléculaire | C5 H10 O2 |
| Quantité | 100 g |
| Synonyme | Butanoic acid, 3-methyl- (9CI, ACI), 3-Methylbutanoic acid (ACI), Isovaleric acid (8CI), 3-Methyl-1-butanoic acid, 3-Methyl-n-butyric acid, 3-Methylbutyrate, 3-Methylbutyric acid, Acetic acid, isopropyl-, Delphinic acid, Isopentanoic acid, Isopropylacetic acid, Isovalerianic acid, NSC 62783, β-Methylbutyric acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H10O2/c1-4(2)3-5(6)7/h4H,3H2,1-2H3,(H,6,7) |
| SMILES | CC(C)CC(=O)O |
| Nom IUPAC | 3-methylbutanoic acid |
| Poids moléculaire (g/mol) | 102.13 |
| Poids de la formule | 102.0681 |