Learn More
Isovaléronitrile, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Isovaleronitrile |
| CAS | 625-28-5 |
| Formule moléculaire | C5 H9 N |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | 3-Methylbutanenitrile, 1-Cyano-2-methylpropane, 3-Methylbutyronitrile, Isobutyl cyanide, Isobutylnitrile, Isopentane nitrile, NSC 148363 |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H9N/c1-5(2)3-4-6/h5H,3H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)CC#N |
| Nom IUPAC | 3-méthylbutanenitrile |
| Poids moléculaire (g/mol) | 83.132 |
| Poids de la formule | 83.073 |