Learn More
Isovalerylcarnitine, MedChemExpress
Code produit 16447497
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16447497 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16447497 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY113221
MedChemExpress Isovalerylcarnitine, a product of the catabolism of L-leucine, is a potent activator of the Ca2+-dependent proteinase (calpain) of human neutrophils.
Isovalerylcarnitine, a product of the catabolism of L-leucine, is a potent activator of the Ca2+-dependent proteinase (calpain) of human neutrophils.
Spécification
Nom chimique ou matériau Isovalerylcarnitine
CAS 31023-24-2
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C12H23NO4
Quantité 5 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (203.82 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(C)CC(O[C@H](CC([O-])=O)C[N+](C)(C)C)=O
Poids moléculaire (g/mol) 245.32
Poids de la formule 245.32
Pourcentage de pureté 97.0%
Qualité Research
Forme physique Solid