Learn More
Isovanillin, ≥99.5% (HPLC), Honeywell™ Fluka™
Code produit 15615900 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15615900 1 g Flacon poly 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15615900 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 599271G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Matrix substance for MALDI-MS,≥99.5% (HPLC)
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Isovanillin
Note relative au nom Matrix substance for MALDI-MS
CAS 621-59-0
Point de fusion 113°C to 116°C
Couleur Marron
Point d’ébullition 179°C
Conditionnement Flacon poly
Formule moléculaire C8H8O3
Numéro MDL MFCD00003369
Quantité 1 g
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 1073021
Synonyme isovanillin, isovanilline, 3-hydroxy-p-anisaldehyde, 5-formylguaiacol, benzaldehyde, 3-hydroxy-4-methoxy, iso-vanillin, 3-hydroxyanisaldehyde, isovanilin, isovanicaline, 3-hydroxy-4-methoxy-benzaldehyde
Clé InChI JVTZFYYHCGSXJV-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)C=O)O
Nom IUPAC 3-hydroxy-4-methoxybenzaldehyde
Poids moléculaire (g/mol) 152.149
CID PubChem 12127
Poids de la formule 152.15g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.5% (HPLC)
Forme physique Crystalline