Learn More
Isovanillin, MedChemExpress
Code produit 16412469
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16412469 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16412469 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYI0637
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
MedChemExpress Isovanillin is an aldehyde oxidase inhibitor. Antispasmodic activities. Antidiarrheal activities.
Isovanillin is an aldehyde oxidase inhibitor. Antispasmodic activities. Antidiarrheal activities.
Spécification
Nom chimique ou matériau Isovanillin
CAS 621-59-0
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C8H8O3
Quantité 1 g
Synonyme 3-Hydroxy-4-methoxybenzaldehyde
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (657.25 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=CC1=CC=C(OC)C(O)=C1
Poids moléculaire (g/mol) 152.15
Poids de la formule 152.15
Pourcentage de pureté 97.0%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) Metabolism-protein/nucleotide metabolism