Learn More
Isoxathion, TRC
Code produit 30391583
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
Conditionnement:
1mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30391583 1 mg 1mg
30402774 5 mg -
30401870 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30391583 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI9176901MG
 Article restreint
Expédition estimée: 07-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18854-01-8
Formule moléculaire C13 H16 N O4 P S
Poids moléculaire (g/mol) 313.31
Synonyme Phosphorothioic acid, O,O-diethyl O-(5-phenyl-3-isoxazolyl) ester, 3-Isoxazolol, 5-phenyl-, O-ester with O,O-diethyl phosphorothioate (8CI), Isoxathion, Karphos
Nom IUPAC Diéthy-[(5-phényl-1,2-oxazol-3-yl)oxy]-sulfanylidène-λ^{5}-phosphane
SMILES CCOP(=S)(OCC)Oc1cc(on1)c2ccccc2
Spécification
Nom chimique ou matériau Isoxathion
Quantité 1 mg
Formule InChI InChI=1S/C13H16NO4PS/c1-3-15-19(20,16-4-2)18-13-10-12(17-14-13)11-8-6-5-7-9-11/h5-10H,3-4H2,1-2H3
Poids de la formule 313.0538