Learn More
Isoxathion, TRC
Code produit 30402774
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
Conditionnement:
1mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30402774 5 mg -
30391583 1 mg 1mg
30401870 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30402774 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI9176905MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18854-01-8
Formule moléculaire C13 H16 N O4 P S
Poids moléculaire (g/mol) 313.31
Synonyme Phosphorothioic acid, O,O-diethyl O-(5-phenyl-3-isoxazolyl) ester, 3-Isoxazolol, 5-phenyl-, O-ester with O,O-diethyl phosphorothioate (8CI), Isoxathion, Karphos
Nom IUPAC Diéthy-[(5-phényl-1,2-oxazol-3-yl)oxy]-sulfanylidène-λ^{5}-phosphane
SMILES CCOP(=S)(OCC)Oc1cc(on1)c2ccccc2
Spécification
Nom chimique ou matériau Isoxathion
Quantité 5 mg
Formule InChI InChI=1S/C13H16NO4PS/c1-3-15-19(20,16-4-2)18-13-10-12(17-14-13)11-8-6-5-7-9-11/h5-10H,3-4H2,1-2H3
Poids de la formule 313.0538