Learn More
Acide isoxazole-3-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15454728
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15454728 5 g 5g
15444728 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15454728 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H58438.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 3209-71-0 | C4H3NO3 | 113.07 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3209-71-0
Formule moléculaire C4H3NO3
Poids moléculaire (g/mol) 113.07
Numéro MDL MFCD06738796
Clé InChI UXYRXGFUANQKTA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-isoxazolecarboxylic acid, isoxazole-3-carboxylic acid, isoxazole-3-carboxylicacid, 3-isoxazolecarboxylicacid, 3-carboxyisoxazole, isoxazole-3-carboxylic, pubchem12341, acmc-209hqw, ksc222a3r, aronis24546
CID PubChem 11286453
Nom IUPAC Acide 1,2-oxazole-3-carboxylique
SMILES OC(=O)C1=NOC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Isoxazole-3-carboxylic acid
Quantité 5 g
Beilstein 110919
Poids de la formule 113.07
Pourcentage de pureté 97%