Learn More
Chlorure Isoxazole-5-carbonyle, TECH, Thermo Scientific™
Code produit 10702293
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10702293 1 g 1g
10106963 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10702293 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC10302DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 62348-13-4
Formule moléculaire C4H2ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 131.52
Numéro MDL MFCD00067868
Clé InChI NASLINFISOTVJJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isoxazole-5-carbonyl chloride, 5-isoxazolecarbonyl chloride, isoxazole-5-carbonylchloride, isoxazole-5-carboxylic acid chloride, acmc-1bhwq, 5-isoxazolecarbonylchloride, isoxazol-5-carbonyl chloride, isoxazole-5-carbonyl-chloride, 5-isoxazolecarbonyl chloride 9ci
CID PubChem 2736707
Nom IUPAC chlorure de 1,2-oxazole-5-carbonyle
SMILES ClC(=O)C1=CC=NO1
Spécification
Nom chimique ou matériau Isoxazole-5-carbonyl chloride
% min. CAS 89.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 90%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 131.52
Pourcentage de pureté 90%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Isoxazole-5-carbonyl chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.