Learn More
Isoxazole-5-carbothioamide, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10641503
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10641503 1 g Flacon en verre ambré -
10100612 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10113624 5 g Flacon en verre ambré 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10641503 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SPB04448DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 175334-72-2
Formule moléculaire C4H4N2OS
Poids moléculaire (g/mol) 128.15
Numéro MDL MFCD00276995
Clé InChI CEDRGDFENMZKCQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isoxazole-5-carbothioamide, 5-isoxazolecarbothioamide, isoxazole-5-carbothioic acid amide, 5-isoxazolecarbothioamide 9ci, aminoisoxazol-5-ylmethane-1-thione
CID PubChem 2799515
Nom IUPAC 1,2-oxazole-5-carbothioamide
SMILES NC(=S)C1=CC=NO1
Spécification
Nom chimique ou matériau Isoxazole-5-carbothioamide
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 128.15
Pourcentage de pureté 97%