Learn More
Acide isoxazole-5-carboxylique, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10254964
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10254964 1 g 1g
10732357 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10254964 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC10301DA
 Article restreint
Expédition estimée: 13-08-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 21169-71-1
Formule moléculaire C4H3NO3
Poids moléculaire (g/mol) 113.072
Numéro MDL MFCD00156151
Clé InChI MIIQJAUWHSUTIT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isoxazole-5-carboxylic acid, 5-isoxazolecarboxylic acid, isoxazole-5-carboxylicacid, 5-carboxyisoxazole, pubchem8643, isoxazole-5-carboxylic, 5-carboxy-1,2-oxazole, isoxazole 5-carboxylic acid, ksc207s2h
CID PubChem 2060599
Nom IUPAC Acide 1,2-oxazole-5-carboxylique
SMILES C1=C(ON=C1)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Isoxazole-5-carboxylic acid
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 113.07
Pourcentage de pureté 97%