Learn More
Acide isoxazole-5-carboxylique, 95 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Isoxazole-5-carboxylic acid |
| % min. CAS | 96.5 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Quantité | 5 g |
| Poids de la formule | 113.07 |
| Pourcentage de pureté | 97% |