Learn More
Acide isoxazole-5-carboxylique, 98 %, ACROS Organics™
Code produit 10630883 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10630883 1 g Flacon en verre
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10630883 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 355480010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Isoxazole-5-carboxylic acid
CAS 21169-71-1
Point de fusion 137°C to 138°C
Couleur Jaune
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C4H3NO3
Numéro MDL MFCD00156151
Quantité 1 g
Synonyme isoxazole-5-carboxylic acid, 5-isoxazolecarboxylic acid, isoxazole-5-carboxylicacid, 5-carboxyisoxazole, pubchem8643, isoxazole-5-carboxylic, 5-carboxy-1,2-oxazole, isoxazole 5-carboxylic acid, ksc207s2h
Clé InChI MIIQJAUWHSUTIT-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=C(ON=C1)C(=O)O
Nom IUPAC Acide 1,2-oxazole-5-carboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 113.07
CID PubChem 2060599
Poids de la formule 113.07
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre