Learn More
Acide isoxazole-5-carboxylique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11474764
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11474764 5 g 5g
11464764 1 g 1g
11484764 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11474764 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13739.06
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 21169-71-1 | C4H3NO3 | 113.072 g/mol
Reaction conditions were found to allow the exclusive formation of isoxazole-5-carboxylic acid derivatives by conjugate addition, in acidic medium, of hydroxylamine to β-alkoxyvinyl trichloromethyl ketone in synthesis and reactivity of isoxazoles. Isoxazole-5-carboxylic acid participates in the Synthesis and evaluation of acylguanidine FXa inhibitors. 1, 1, 1-trichloro-4-methoxy-3-penten-2-one postulated in the preparation of isoxazole-5-carboxylic acid from trichloroacetyl chloride, ethyl vinyl ether and hydroxylamine is developed in a fully saturated nitrogen atom theerefore there is no possibility of conjugation with 4- substituents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
On a trouvé que les conditions de réaction permettent la formation exclusive de dérivés de l’acide isoxazole-5-carboxylique par addition conjuguée, dans un milieu acide, de l’hydroxylamine à β-cétone de alkoxyvinyle trichlorométhyle en synthèse et réactivité des isoxazoles. L’isoxazole-5-acide carboxylique participe à la synthèse et à l’évaluation des inhibiteurs d’acylguanidine FXa. Le 1, 1, 1-trichloro-4-méthoxy-3-penten-2-one postulé dans la préparation de l’isoxazole-5-acide carboxylique à partir du chlorure trichloroacétyle, l’éther éthylique vinylique et l’hydroxylamine est développée dans un atome d’azote entièrement saturé et il n’existe donc aucune possibilité de conjugaison avec 4 substituants.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts, des agents réducteurs, des bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 21169-71-1
Formule moléculaire C4H3NO3
Poids moléculaire (g/mol) 113.072
Numéro MDL MFCD00156151
Clé InChI MIIQJAUWHSUTIT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isoxazole-5-carboxylic acid, 5-isoxazolecarboxylic acid, isoxazole-5-carboxylicacid, 5-carboxyisoxazole, pubchem8643, isoxazole-5-carboxylic, 5-carboxy-1,2-oxazole, isoxazole 5-carboxylic acid, ksc207s2h
CID PubChem 2060599
Nom IUPAC Acide 1,2-oxazole-5-carboxylique
SMILES C1=C(ON=C1)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Isoxazole-5-carboxylic acid
Point de fusion 141°C to 144°C
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 113.07
Pourcentage de pureté 98%