Learn More
Isoxazole, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10536651 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10536651 50 g Flacon en verre 50g
10245141 10 g Flacon en verre 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10536651 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 412930500
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 288-14-2 | C3H3NO | 69.06 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 288-14-2
Formule moléculaire C3H3NO
Poids moléculaire (g/mol) 69.06
Numéro MDL MFCD00003149
Clé InChI CTAPFRYPJLPFDF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isoxazole, 1-oxa-2-azacyclopentadiene, isooxazole, unii-00srw0m6pw, 00srw0m6pw, isoxazoles, pubchem8623, acmc-209h4x, ksc204o6n
CID PubChem 9254
ChEBI CHEBI:35595
Nom IUPAC 1,2-oxazole
SMILES C1=CON=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Isoxazole
Note relative au nom 99%
Densité 1.0700g/mL
Point d’ébullition 95°C
Point d’éclair 8°C
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4260 to 1.428
Quantité 50 g
Beilstein 27, 14
Gravité spécifique 1.07
Poids de la formule 69.06
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Isoxazole
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.