Learn More
Isoxazole, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15438799
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15438799 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15438799 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L01607.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Isoxazole
CAS 288-14-2
Densité 1.078
Point d’ébullition 93°C to 95°C
Point d’éclair 8°C (46°F)
Formule moléculaire C3H3NO
Indice de réfraction 1.427
Numéro MDL MFCD00003149
Quantité 5 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 103773
Synonyme isoxazole, 1-oxa-2-azacyclopentadiene, isooxazole, unii-00srw0m6pw, 00srw0m6pw, isoxazoles, pubchem8623, acmc-209h4x, ksc204o6n
Clé InChI CTAPFRYPJLPFDF-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CON=C1
Nom IUPAC 1,2-oxazole
Poids moléculaire (g/mol) 69.063
CID PubChem 9254
ChEBI CHEBI:35595
Poids de la formule 69.06
Pourcentage de pureté 99%