Learn More
Isoxepac, TRC
Code produit 30397417
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30397417 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30397417 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI917700100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (11-oxo-6,11-dihydrodibenzo[b,e]oxepin-2-yl)acetic acid
CAS 55453-87-7
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C16 H12 O4
Quantité 100 mg
Synonyme 6,11-Dihydro-11-oxodibenz[b,e]oxepin-2-acetic acid, 11-Oxo-6,11-dihydrodibenzo[b,e]oxepin-2-acetic acid, 11-Oxo-6,11-dihydrodibenz[b,e]oxepin-2-acetic acid, 11-Oxo-6,11-dihydrodibenzo[b,e]oxepin-2-acetic acid, 6,11-Dihydro-11-oxodibenz[b,e]oxepin-2-acetic acid, Artil, HP 549, Isoxepac, NSC 300907, P 720549, Dibenz[b,e]oxepin-2-acetic acid, 6,11-dihydro-11-oxo-
Formule InChI InChI=1S/C16H12O4/c17-15(18)8-10-5-6-14-13(7-10)16(19)12-4-2-1-3-11(12)9-20-14/h1-7H,8-9H2,(H,17,18)
SMILES OC(=O)Cc1ccc2OCc3ccccc3C(=O)c2c1
Nom IUPAC acide 2-(11-oxo-6H-benzo[c][1]benzoxépin-2-yl)acétique
Poids moléculaire (g/mol) 268.26
Poids de la formule 268.0736
Pourcentage de pureté >95