Learn More
Isoxicam, TRC
Code produit 30134534
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30134534 10 g 10g
17991445 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30134534 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI91814510G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 34552-84-6
Formule moléculaire C14 H13 N3 O5 S
Poids moléculaire (g/mol) 335.34
Nom IUPAC 4-hydroxy-2-méthyl-N-(5-méthyl-1,2-oxazol-3-yl)-1,1-dioxo-1λ^{6},2-benzothiazine-3-carboxamide
SMILES CN1C(=C(O)c2ccccc2S1(=O)=O)C(=O)Nc3cc(C)on3
Spécification
Nom chimique ou matériau Isoxicam
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C14H13N3O5S/c1-8-7-11(16-22-8)15-14(19)12-13(18)9-5-3-4-6-10(9)23(20,21)17(12)2/h3-7,18H,1-2H3,(H,15,16,19)
Poids de la formule 335.0576