Learn More
Isoxsuprine Hydrochloride, TRC
Code produit 30010885
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30010885 10 g 10g
18001250 5 g 5g
18031930 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30010885 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI91815010G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 579-56-6
Formule moléculaire C18 H23 N O3 . Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 337.84
Synonyme Isoxsuprine Hydrochloride, (1RS,2SR)-1-(4-Hydroxyphenyl)-2-[[(1SR)-1-methyl-2-phenoxyethyl]amino]propan-1-ol hydrochloride, Benzenemethanol, 4-hydroxy-α-[1-[(1-methyl-2-phenoxyethyl)amino]ethyl]-, hydrochloride (1:1), Benzenemethanol, 4-hydroxy-α-[1-[(1-methyl-2-phenoxyethyl)amino]ethyl]-, hydrochloride (9CI), Benzyl alcohol, p-hydroxy-α-[1-[(1-methyl-2-phenoxyethyl)amino]ethyl]-, hydrochloride (8CI), Norephedrine, p-hydroxy-N-(1-methyl-2-phenoxyethyl)-, hydrochloride (6CI), 1-(p-Hydroxyphenyl)-2-(1'-methyl-2'-phenoxy)ethylaminopropanol-1 hydrochloride, Dilavase, Divadilan, Duvadilan, Duviculine, Isolait, Isoxsuprin hydrochloride, Navilox, Suprilent, Suprox SR, Tidilan, Vadosilan, Vasodilan, Vasoplex, Vasotran
Nom IUPAC 4-[(1R,2S)-1-hydroxy-2-[[(2S)-1-phenoxypropan-2-yl]amino]propyl]phenol;hydrochloride
SMILES Cl.C[C@@H](COc1ccccc1)N[C@@H](C)[C@H](O)c2ccc(O)cc2
Spécification
Nom chimique ou matériau Isoxsuprine hydrochloride
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C18H23NO3.ClH/c1-13(12-22-17-6-4-3-5-7-17)19-14(2)18(21)15-8-10-16(20)11-9-15;/h3-11,13-14,18-21H,12H2,1-2H3;1H/t13-,14-,18-;/m0./s1
Poids de la formule 337.1445
Pourcentage de pureté >95%