Learn More
Isradipine, MedChemExpress
Description
Isradipine (PN 200-110) is an orally active L-type calcium channel blocker. Isradipine, as a powerful peripheral vasodilator, is a dihydropyridine calcium antagonist with selective actions on the heart as well as the peripheral circulation. Isradipine is a potentially viable neuroprotective agent for Parkinson's disease.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Isradipine |
| CAS | 75695-93-1 |
| Couleur | Jaune |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C19H21N3O5 |
| Quantité | 50 mg |
| Synonyme | PN 200-110 |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 100 mg/mL (269.26 mM) |
| SMILES | O=C(C1=C(C)NC(C)=C(C(OC(C)C)=O)C1C2=CC=CC3=NON=C23)OC |
| Poids moléculaire (g/mol) | 371.39 |
| Afficher plus |