Learn More
ISRIB, TRC
Code produit 30405037
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
Conditionnement:
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30405037 100 mg -
30391544 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30405037 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI926000100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1597403-47-8
Formule moléculaire C22H24Cl2N2O4
Poids moléculaire (g/mol) 451.34
Synonyme N,N'-trans-1,4-Cyclohexanediylbis[2-(4-chlorophenoxy)acetamide], SMDC 750213
SMILES Clc1ccc(OCC(=O)N[C@@H]2CC[C@H](CC2)NC(=O)COc3ccc(Cl)cc3)cc1
Spécification
Nom chimique ou matériau ISRIB
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C22H24Cl2N2O4/c23-15-1-9-19(10-2-15)29-13-21(27)25-17-5-7-18(8-6-17)26-22(28)14-30-20-11-3-16(24)4-12-20/h1-4,9-12,17-18H,5-8,13-14H2,(H,25,27)(H,26,28)
Poids de la formule 450.1113
Pourcentage de pureté >95%