Learn More
ISX-9, MedChemExpress
Description
ISX-9 (Isoxazole 9) is a potent inducer of adult neural stem cell differentiation. ISX-9 activates Ca2+ influx through both voltage-gated Ca2+ channels and NMDA receptors and increases neuroD expression. ISX-9 also induces cardiomyogenic differentiation of Notch-activated epicardium-derived cells (NECs).
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | ISX-9 |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 832115-62-5 |
| Couleur | Off-White |
| Quantité | 100 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C11H10N2O2S |
| À utiliser avec (application) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Synonyme | Isoxazole 9 |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 100 mg/mL (426.86 mM) |
| Afficher plus |