Learn More
Itacitinib adipate, MedChemExpress
Description
Itacitinib adipate is an orally bioavailable and selective JAK1 inhibitor which has been tested for efficacy and safety in a phase II trial in myelofibrosis.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Itacitinib adipate |
| CAS | 1334302-63-4 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C32H33F4N9O5 |
| Quantité | 100 mg |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 137.5 mg/mL (196.52 mM) |
| SMILES | N#CCC1(N2N=CC(C3=C4C(NC=C4)=NC=N3)=C2)CN(C5CCN(C(C6=C(F)C(C(F)(F)F)=NC=C6)=O)CC5)C1.O=C(O)CCCCC(O)=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 699.66 |
| Poids de la formule | 699.66 |
| Afficher plus |