Learn More
Acide itaconique, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Itaconic Acid |
| CAS | 97-65-4 |
| Formule moléculaire | C5H6O4 |
| Quantité | 100 g |
| Synonyme | 2-Methylenebutanedioic Acid, Methylenesuccinic Acid, 2-Methylenebutanedioic Acid, 2-Methylenesuccinic Acid, 2-Propene-1,2-dicarboxylic Acid, 4-Hydroxy-2-methylene-4-oxobutanoic Acid, Methylenebutanedioic Acid, NSC 3357, Propylenedicarboxylic Acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H6O4/c1-3(5(8)9)2-4(6)7/h1-2H2,(H,6,7)(H,8,9) |
| SMILES | OC(=O)CC(=C)C(=O)O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 130.1 |
| Poids de la formule | 130.0266 |