Learn More
Anhydride itaconique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11450718
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11450718 25 g 25g
11460718 100 g 100g
11470718 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11450718 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25216.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    55.18€
    45.65€ / 25g
    Économisez 9.53€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 2170-03-8 | C5H4O3 | 112.08 g/mol
Itaconic anhydride is used in immobilization of β-glucosidase. It undergoes estrification to obtain suitable monomers for emulsion polymerization itaconates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’anhydride itaconique est utilisé dans l’immobilisation de β-glucosidase. Il subit une estrification pour obtenir des monomères appropriés pour les itaconates de polymérisation d’émulsion.
Solubilité
Il s’hydrolyse dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à l’abri de l’humidité et des agents oxydants sous un gaz inerte sec. Protéger de l’humidité et de l’eau. Incompatible avec les agents oxydants et l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2170-03-8
Formule moléculaire C5H4O3
Poids moléculaire (g/mol) 112.08
Numéro MDL MFCD00005530
Clé InChI OFNISBHGPNMTMS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme itaconic anhydride, itaconic acid anhydride, 2-methylenesuccinic anhydride, methylenesuccinic anhydride, 2,5-furandione, dihydro-3-methylene, itaconicanhydride, succinic anhydride, methylene, dihydro-3-methylene-2,5-furandione, 3-methylenedihydro-2,5-furandione, unii-y455ks1u7q
CID PubChem 75110
Nom IUPAC 3-méthylidèneoxolane-2,5-dione
SMILES C=C1CC(=O)OC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Itaconic anhydride
Point de fusion 68°C to 72°C
Quantité 25 g
Beilstein 2212
Point d’ébullition 114°C to 115°C (12 mmHg)
Informations sur la solubilité Hydrolyzes in water.
Poids de la formule 112.09
Pourcentage de pureté 97%