Learn More
Anhydride itaconique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Itaconic anhydride is used in immobilization of β-glucosidase. It undergoes estrification to obtain suitable monomers for emulsion polymerization itaconates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
L’anhydride itaconique est utilisé dans l’immobilisation de β-glucosidase. Il subit une estrification pour obtenir des monomères appropriés pour les itaconates de polymérisation d’émulsion.
Solubilité
Il s’hydrolyse dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à l’abri de l’humidité et des agents oxydants sous un gaz inerte sec. Protéger de l’humidité et de l’eau. Incompatible avec les agents oxydants et l’humidité.
Spezifikation
Spezifikation
| Nom chimique ou matériau | Itaconic anhydride |
| Point de fusion | 68°C to 72°C |
| Quantité | 100 g |
| Beilstein | 2212 |
| Point d’ébullition | 114°C to 115°C (12 mmHg) |
| Informations sur la solubilité | Hydrolyzes in water. |
| Poids de la formule | 112.09 |
| Pourcentage de pureté | 97% |