Learn More
Anhydride itaconique, TRC
Code produit 30390836
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30390836 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30390836 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI9310055G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Itaconic Anhydride
CAS 2170-03-8
Formule moléculaire C5H4O3
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C5H4O3/c1-3-2-4(6)8-5(3)7/h1-2H2
SMILES C=C1CC(=O)OC1=O
Nom IUPAC 3-méthylidèneoxolane-2,5-dione
Poids moléculaire (g/mol) 112.09
Poids de la formule 112.016