Learn More
Anhydride itaconique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Itaconic Anhydride |
| CAS | 2170-03-8 |
| Formule moléculaire | C5H4O3 |
| Quantité | 25 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H4O3/c1-3-2-4(6)8-5(3)7/h1-2H2 |
| SMILES | C=C1CC(=O)OC1=O |
| Nom IUPAC | 3-méthylidèneoxolane-2,5-dione |
| Poids moléculaire (g/mol) | 112.09 |
| Poids de la formule | 112.016 |