Learn More
ITI-214 free base, MedChemExpress
Description
ITI-214 free base inhibits recombinant full-length human PDE1A, PDE1B and PDE1C with Kis of 33 pM, 380 pM and 35 pM, respectively. ITI-214 free base shows efficacy in various animal models of motor and cognitive functions.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | ITI-214 free base |
| CAS | 1160521-50-5 |
| Couleur | Off-White |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C29H26FN7O |
| Quantité | 5 mg |
| SMILES | O=C(C1=C(NC2=CC=CC=C2)N(CC3=CC=C(C4=NC(F)=CC=C4)C=C3)N=C1N56)N(C)C5=N[C@@]7([H])[C@]6([H])CCC7 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 507.56 |
| Poids de la formule | 507.56 |
| Pourcentage de pureté | 98.0% |
| Afficher plus |