Learn More
Clorhydrate d’itopride, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Itopride Hydrochloride |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Quantité | 50 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C20H26N2O4.ClH/c1-22(2)11-12-26-17-8-5-15(6-9-17)14-21-20(23)16-7-10-18(24-3)19(13-16)25-4;/h5-10,13H,11-12,14H2,1-4H3,(H,21,23);1H |
| Poids de la formule | 394.1659 |
| Pourcentage de pureté | >95% |