Learn More
Itopride N-oxyde, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Itopride N-oxide |
| CAS | 141996-98-7 |
| Formule moléculaire | C20 H26 N2 O5 |
| Quantité | 50 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C20H26N2O5/c1-22(2,24)11-12-27-17-8-5-15(6-9-17)14-21-20(23)16-7-10-18(25-3)19(13-16)26-4/h5-10,13H,11-12,14H2,1-4H3,(H,21,23) |
| SMILES | COc1ccc(cc1OC)C(=O)NCc2ccc(OCC[N+](C)(C)[O-])cc2 |
| Nom IUPAC | oxyde de 2-[4-[[(3,4-diméthoxybenzoyl)amino]méthyl]phénoxy]-N,N-diméthyléthanamine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 374.43 |
| Poids de la formule | 374.1842 |