Learn More
Thermo Scientific Chemicals Itraconazole, 99 %
Code produit 15279786 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15279786 5 g 5g
15289786 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15279786 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 452870050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    122.00€
    109.65€ / 5g
    Économisez 12.35€
    10% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 22-10-2026
Ajouter au panier
L’itraconazole, ou voriconazole, numéro CAS 84625-61-6, est un N-arylpipérazine présentant des propriétés antifongiques.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
• L’itraconazole est un éther aromatique qui agit comme un inhibiteur puissant des glycoprotéines P et du CYP3A4
•L’itraconazole agit également en tant qu’inhibiteur de signalisation du hérisson et inhibiteur du P450
Applications
• L’itraconazole peut présenter une activité antifongique contre des organismes, notamment aspergillosis, blastomycosis, candidiasis, chromoblastomycosis, coccidioidomycosis, cryptococcosis, histoplasmosis et sporotrichosis
• L’itraconazole peut être utilisé pour cibler de façon expérimentale la distribution d’autres molécules, telles que les plasmides, dans les cellules
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 84625-61-6
Formule moléculaire C35H38Cl2N8O4
Poids moléculaire (g/mol) 705.64
Numéro MDL MFCD00870168,MFCD00941396
Clé InChI VHVPQPYKVGDNFY-ZPGVKDDISA-N
Synonyme itraconazole-d5, itraconazole, oriconazole-d5, triasporin-d5, sporamelt-d5, itrizole-d5, sporanox-d5, +/--4-4-4-4-2r,4s-2,4-dichlorophenyl-2-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl-1,3-dioxolan-4-yl methoxy phenyl-1-piperazinyl phenyl-2,4-dihydro-2-1-methylpropyl-d5-3h-1,2,4-triazol-3-one, 2h5-4-4-4-4-2-1h-1,2,4-triazol-1-yl methyl-2-2,4-dichlorophenyl-1,3-dioxolan-4-yl methoxy phenyl piperazin-1-yl phenyl-1-sec-butyl-1h-1,2,4-triazol-5 4h-one, 2-3,3,4,4,4-2 h? butan-2-yl-4-4-4-4-2r,4s-2-2,4-dichlorophenyl-2-1,2,4-triazol-1-ylmethyl-1,3-dioxolan-4-yl methoxy phenyl piperazin-1-yl phenyl-1,2,4-triazol-3-one
CID PubChem 45039617
Nom IUPAC 1-(butan-2-yl)-4-{4-[4-(4-{[(2R,4S)-2-(2,4-dichlorophenyl)-2-[(1H-1,2,4-triazol-1-yl)methyl]-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy}phenyl)piperazin-1-yl]phenyl}-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-one
SMILES CCC(C)N1N=CN(C1=O)C1=CC=C(C=C1)N1CCN(CC1)C1=CC=C(OC[C@H]2CO[C@@](CN3C=NC=N3)(O2)C2=CC=C(Cl)C=C2Cl)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Itraconazole
Point de fusion 168.0°C to 170.0°C
Perte à la dessiccation 0.5% max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (HPLC)
Quantité 5 g
Merck Index 15,5292
Informations sur la solubilité Solubility in water: <1mg/mL. Other solubilities: solubility in ethanol: <1mg/mL, solubility in dmso: 4mg/mL
Poids de la formule 705.64
Pourcentage de pureté 99%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Itraconazole
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.