Learn More
Itraconazole, MedChemExpress
Description
Itraconazole (R51211) is a triazole antifungal agent and a potent and orally active Hedgehog (Hh) signaling pathway antagonist with an IC50 of ∼800 nM. Itraconazole potently inhibits lanosterol 14α-demethylase (cytochrome P450 enzyme), thereby inhibits the oxidative conversion of lanosterol to ergosterol. Itraconazole has anticancer and antiangiogenic effects. Itraconazole is a oxysterol-binding protein (OSBP) inhibitor.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Itraconazole |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 84625-61-6 |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 500 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C35H38Cl2N8O4 |
| À utiliser avec (application) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonyme | R51211 |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 6.25 mg/mL (8.86 mM; Need ultrasonic) |
| Afficher plus |